Stampa…
3-Carboxymethylmorpholine-4-carboxylic acid tert-butyl ester 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR964953-1G OR964953-250MG
APOSOR964953-1GEA 374 EUR
APOSOR964953-1G APOSOR964953-250MG
3-Carboxymethylmorpholine-4-carboxylic acid tert-butyl ester 97%
3-Carboxymethylmorpholine-4-carboxylic acid tert-butyl ester
Formula: C₁₁H₁₉NO₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04114891
CAS Number: 859155-89-8