Stampa…
Ethyl thiazole-2-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR964945-1G OR964945-250MG
APOSOR964945-1GEA 82.9 EUR
APOSOR964945-1G APOSOR964945-250MG
Ethyl thiazole-2-carboxylate 95%
Ethyl thiazole-2-carboxylate
Formula: C₆H₇NO₂S
Peso molecolare: 157,1900 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06204689
CAS Number: 14527-42-5