Stampa…
3-Bromophthalic anhydride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromoisobenzofuran-1,3-dione
OR964928-1G OR964928-25G OR964928-5G
APOSOR964928-1GEA 50.9 EUR
APOSOR964928-1G APOSOR964928-25G APOSOR964928-5G
3-Bromophthalic anhydride 97%
3-Bromophthalic anhydride
Formula: C₈H₃BrO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09800402
CAS Number: 82-73-5