Stampa…
4'-Pentylacetophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: p-Pentylacetophenone, 4-Pentylacetophenone
OR964868-100G OR964868-25G OR964868-5G
APOSOR964868-100GEA 106 EUR
APOSOR964868-100G APOSOR964868-25G APOSOR964868-5G
4'-Pentylacetophenone 95%
4'-Pentylacetophenone
Formula: C₁₃H₁₈O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043687
CAS Number: 37593-02-5