Stampa…
5-Methoxy-7-azaindole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Methoxy-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
OR964856-10G OR964856-1G OR964856-5G
APOSOR964856-10GEA 203 EUR
APOSOR964856-10G APOSOR964856-1G APOSOR964856-5G
5-Methoxy-7-azaindole 97%
5-Methoxy-7-azaindole
Formula: C8H8N2O
Peso molecolare: 148,1600 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659675
CAS Number: 183208-36-8