Stampa…
5,6-Dimethoxynicotinaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR964832-1G OR964832-250MG
APOSOR964832-1GEA 720 EUR
APOSOR964832-1G APOSOR964832-250MG
5,6-Dimethoxynicotinaldehyde 98%
5,6-Dimethoxynicotinaldehyde
Formula: C₈H₉NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11857649
CAS Number: 52605-99-9