1-Chloro-7-methylisoquinoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR964809-100MG
OR964809-1G
OR964809-250MG
APOSOR964809-100MGEA
183
EUR
APOSOR964809-100MG
APOSOR964809-1G
APOSOR964809-250MG
1-Chloro-7-methylisoquinoline 95%
1-Chloro-7-methylisoquinoline
Formula:
C₁₀H₈ClN Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09907915 CAS Number: 24188-80-5 |