Stampa…
5-(2-Furyl)nicotinic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9648-250MG OR9648-1G OR9648-5G
APOSOR9648-250MGEA 84.4 EUR
APOSOR9648-250MG APOSOR9648-1G APOSOR9648-5G
5-(2-Furyl)nicotinic acid 97%
5-(2-Furyl)nicotinic acid
Formula: C₁₀H₇NO₃
Punto di fusione: 260,5…263 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06410257
CAS Number: 857283-84-2