Stampa…
3-Amino-2-thiophenecarbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR964788-100MG OR964788-1G OR964788-250MG
APOSOR964788-100MGEA 161 EUR
APOSOR964788-100MG APOSOR964788-1G APOSOR964788-250MG
3-Amino-2-thiophenecarbonitrile 95%
3-Amino-2-thiophenecarbonitrile
Formula: C₅H₄N₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 56489-05-5