3-Aminophthalic acid, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR964780-1G
OR964780-25G
OR964780-5G
OR964780-10G
APOSOR964780-1GEA
31.9
EUR
APOSOR964780-1G
APOSOR964780-25G
APOSOR964780-5G
APOSOR964780-10G
3-Aminophthalic acid, grado tecnico
3-Aminophthalic acid
Formula:
C₈H₇NO₄ Punto di fusione: 183 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
CAS Number:
5434-20-8 |