Stampa…
3-Methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine-6-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR964762-1G OR964762-250MG
APOSOR964762-1GEA 405 EUR
APOSOR964762-1G APOSOR964762-250MG
3-Methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine-6-carboxylic acid 95%
3-Methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine-6-carboxylic acid
Formula: C₈H₇N₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11857697
CAS Number: 1138444-24-2