Stampa…
5-Amino-3-(2-chlorophenyl)isoxazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(2-Chlorophenyl)isoxazole-5-amine
OR964757-1G OR964757-250MG
APOSOR964757-1GEA 348 EUR
APOSOR964757-1G APOSOR964757-250MG
5-Amino-3-(2-chlorophenyl)isoxazole 95%
5-Amino-3-(2-chlorophenyl)isoxazole
Formula: C₉H₇ClN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06199356
CAS Number: 27025-74-7