Stampa…
3-Butyn-1-amine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR964735-1G OR964735-250MG OR964735-5G OR964735-25G
APOSOR964735-1GEA 24.4 EUR
APOSOR964735-1G APOSOR964735-250MG APOSOR964735-5G APOSOR964735-25G
3-Butyn-1-amine hydrochloride 95%
3-Butyn-1-amine hydrochloride
Formula: C₄H₇N·HCl
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06658391
CAS Number: 88211-50-1