Stampa…
3-Amino-4-phenylbutanoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR964701-1G OR964701-5G
APOSOR964701-1GEA 183 EUR
APOSOR964701-1G APOSOR964701-5G
3-Amino-4-phenylbutanoic acid 97%
3-Amino-4-phenylbutanoic acid
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02090626
CAS Number: 15099-85-1