Stampa…

2-Isopropoxyaniline 97%

Fornitore: Apollo Scientific

OR964694-10G OR964694-1G OR964694-25G
APOSOR964694-10GEA 183 EUR
APOSOR964694-10G APOSOR964694-1G APOSOR964694-25G
2-Isopropoxyaniline 97%
2-Isopropoxyaniline
Formula: C₉H₁₃NO
Peso molecolare: 151,2100 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00242947
CAS Number: 29026-74-2

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR