Stampa…
3-(Aminomethyl)-N,N-dimethylbenzamide hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Aminomethyl)-N,N-dimethyl-benzamide
OR964687-1G OR964687-250MG
APOSOR964687-1GEA 466 EUR
APOSOR964687-1G APOSOR964687-250MG
3-(Aminomethyl)-N,N-dimethylbenzamide hydrochloride 97%
3-(Aminomethyl)-N,N-dimethylbenzamide hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₅ClN₂O
Peso molecolare: 214,7 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09836256
CAS Number: 863548-47-4