Stampa…
5-Bromo-2-formyl-3-methoxypyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Bromo-3-methoxypicolinaldehyde
OR964681-100MG OR964681-1G OR964681-250MG
APOSOR964681-100MGEA 201 EUR
APOSOR964681-100MG APOSOR964681-1G APOSOR964681-250MG
5-Bromo-2-formyl-3-methoxypyridine 98%
5-Bromo-2-formyl-3-methoxypyridine
Formula: C₇H₆BrNO₂
Peso molecolare: 216,0300 g/mol
Punto di fusione: 70…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11857632
CAS Number: 1087659-24-2