6-Chloro-L-Tryptophan 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR964662-1G
OR964662-250MG
OR964662-500MG
OR964662-100MG
APOSOR964662-1GEA
690
EUR
APOSOR964662-1G
APOSOR964662-250MG
APOSOR964662-500MG
APOSOR964662-100MG
6-Chloro-L-Tryptophan 97%
6-Chloro-L-Tryptophan
Formula:
C₁₁H₁₁ClN₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02683925 CAS Number: 33468-35-8 |