Boc-D-Glu-OMe
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR964508-1G
OR964508-5G
APOSOR964508-1GEA
48.2
EUR
APOSOR964508-1G
APOSOR964508-5G
Boc-D-Glu-OMe
Boc-D-Glu-OMe
Formula:
C₁₁H₁₉NO₆ Punto di fusione: 59…64 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00076930 CAS Number: 55227-00-4 |