Stampa…
Boc-D-Glu(Obzl)-OH
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR964505-100G OR964505-25G OR964505-5G
APOSOR964505-100GEA 459 EUR
APOSOR964505-100G APOSOR964505-25G APOSOR964505-5G
Boc-D-Glu(Obzl)-OH
Boc-D-Glu(Obzl)-OH
Formula: C₁₇H₂₃NO₆
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00038258
CAS Number: 35793-73-8