Stampa…
Acetyl-L-threonine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ac-Thr-OH
OR964495-1G OR964495-250MG OR964495-5G
APOSOR964495-1GEA 0 EUR
APOSOR964495-1G APOSOR964495-250MG APOSOR964495-5G
Acetyl-L-threonine 97%
Acetyl-L-threonine
Formula: C₆H₁₁NO₄
Peso molecolare: 161,157 g/mol
Punto di fusione: 126 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00037810
CAS Number: 17093-74-2