Stampa…
(S)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR964492-1G OR964492-5G
APOSOR964492-1GEA 24.4 EUR
APOSOR964492-1G APOSOR964492-5G
(S)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenol 95%
(S)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenol
Formula: C₁₀H₁₅NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06656491
CAS Number: 139306-10-8