Stampa…
(R)-2-Hydroxy-4-methylpentanoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR964438-1G OR964438-5G
APOSOR964438-1GEA 24.4 EUR
APOSOR964438-1G APOSOR964438-5G
(R)-2-Hydroxy-4-methylpentanoic acid 97%
(R)-2-Hydroxy-4-methylpentanoic acid
Formula: C₆H₁₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00211263
CAS Number: 20312-37-2