Stampa…
3,3-Dimethylindolin-2-one 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR964406-1G OR964406-5G
APOSOR964406-1GEA 139 EUR
APOSOR964406-1G APOSOR964406-5G
3,3-Dimethylindolin-2-one 97%
3,3-Dimethylindolin-2-one
Formula: C10H11NO
Peso molecolare: 161,2004 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00158549
CAS Number: 19155-24-9