Stampa…
3,3-Dimethylbutyraldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3,3-Dimethylbutanal
OR964405-10G OR964405-25G OR964405-100G OR964405-1G OR964405-5G
APOSOR964405-10GEA 0 EUR
APOSOR964405-10G APOSOR964405-25G APOSOR964405-100G APOSOR964405-1G APOSOR964405-5G
3,3-Dimethylbutyraldehyde 97%
3,3-Dimethylbutyraldehyde
Formula: C₆H₁₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042807
CAS Number: 2987-16-8