Stampa…
Fmoc-Bpa-OH 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-Fmoc-4-benzoyl-L-phenylalanine, Fmoc-p-Bz-Phe-OH
OR964394-1G OR964394-500MG OR964394-5G
APOSOR964394-1GEA 229 EUR
APOSOR964394-1G APOSOR964394-500MG APOSOR964394-5G
Fmoc-Bpa-OH 97%
Fmoc-Bpa-OH
Formula: C₃₁H₂₅NO₅
Peso molecolare: 491,543 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151937
CAS Number: 117666-96-3