3-(4-Methoxyphenyl)propan-1-amine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR964300-1G
OR964300-5G
APOSOR964300-1GEA
116
EUR
APOSOR964300-1G
APOSOR964300-5G
3-(4-Methoxyphenyl)propan-1-amine 97%
3-(4-Methoxyphenyl)propan-1-amine
Formula:
C₁₀H₁₅NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00870510 CAS Number: 36397-23-6 |