Stampa…
3-(4-Cyanophenyl)propanoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(4-Cyanophenyl)propionic acid
OR964275-10G OR964275-1G OR964275-5G
APOSOR964275-10GEA 466 EUR
APOSOR964275-10G APOSOR964275-1G APOSOR964275-5G
3-(4-Cyanophenyl)propanoic acid 98%
3-(4-Cyanophenyl)propanoic acid
Formula: C₁₀H₉NO₂
Peso molecolare: 175,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08234823
CAS Number: 42287-94-5