Stampa…
3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(3-Methoxyphenyl)propanoic acid
OR964229-25G OR964229-5G
APOSOR964229-25GEA 125 EUR
APOSOR964229-25G APOSOR964229-5G
3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid 97%
3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Peso molecolare: 180,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014027
CAS Number: 10516-71-9