Stampa…
Methyl-3-cyanocinnamate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(3-Cyano-phenyl)-acrylic acid methyl ester
OR964221-1G OR964221-250MG
APOSOR964221-1GEA 190 EUR
APOSOR964221-1G APOSOR964221-250MG
Methyl-3-cyanocinnamate 95%
Methyl-3-cyanocinnamate
Formula: C₁₁H₉NO₂
Peso molecolare: 187,20 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08064268
CAS Number: 52116-81-1