Stampa…
3-(1H-Imidazol-2-yl)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR964166-1G OR964166-250MG
APOSOR964166-1GEA 119 EUR
APOSOR964166-1G APOSOR964166-250MG
3-(1H-Imidazol-2-yl)pyridine 95%
3-(1H-Imidazol-2-yl)pyridine
Formula: C₈H₇N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458369
CAS Number: 13570-00-8