N-Benzoyl-D-alanine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Bz-D-Ala-OH
OR964163-25G
OR964163-5G
APOSOR964163-25GEA
112
EUR
APOSOR964163-25G
APOSOR964163-5G
N-Benzoyl-D-alanine 98%
N-Benzoyl-D-alanine
Formula:
C₁₀H₁₁NO₃ Peso molecolare: 193,202 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00063127 CAS Number: 17966-60-8 |