Stampa…
Boc-D-norvaline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)pentanoic acid, Boc-D-Nva-OH
OR964138-25G OR964138-5G
APOSOR964138-25GEA 85.7 EUR
APOSOR964138-25G APOSOR964138-5G
Boc-D-norvaline 97%
Boc-D-norvaline
Formula: C₁₀H₁₉NO₄
Peso molecolare: 217.265 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00155638
CAS Number: 57521-85-4