Stampa…
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR964112-10G OR964112-1G OR964112-5G
APOSOR964112-10GEA 384 EUR
APOSOR964112-10G APOSOR964112-1G APOSOR964112-5G
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 95%
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Formula: C₁₀H₁₃NO
Peso molecolare: 163,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00090494
CAS Number: 120-15-0