Stampa…
2-Methylquinoxaline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR964038-100G OR964038-25G
APOSOR964038-100GEA 183 EUR
APOSOR964038-100G APOSOR964038-25G
2-Methylquinoxaline 98%
2-Methylquinoxaline
Formula: C₉H₈N₂
Peso molecolare: 144,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006727
CAS Number: 7251-61-8