Stampa…
2-Methyl-3-pyrrolidin-1-ylpropan-1-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR964016-1G OR964016-5G
APOSOR964016-1GEA 219 EUR
APOSOR964016-1G APOSOR964016-5G
2-Methyl-3-pyrrolidin-1-ylpropan-1-ol 95%
2-Methyl-3-pyrrolidin-1-ylpropan-1-ol
Formula: C₈H₁₇NO
Peso molecolare: 143,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08061224
CAS Number: 873376-29-5