Stampa…
2-Methoxy-4-nitrobenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR963995-1G OR963995-5G
APOSOR963995-1GEA 147 EUR
APOSOR963995-1G APOSOR963995-5G
2-Methoxy-4-nitrobenzaldehyde 95%
2-Methoxy-4-nitrobenzaldehyde
Formula: C₈H₇NO₄
Peso molecolare: 181,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02683052
CAS Number: 136507-15-8