Stampa…
2-Hydroxyacetophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Hydroxy-1-phenylethanone, Benzoylcarbinol, Phenacyl hydroxyide, 2-Hydroxyacetophenone, Phenacyl alcohol, α-Hydroxyacetophenone
OR963976-25G OR963976-100G
APOSOR963976-25GEA 125 EUR
APOSOR963976-25G APOSOR963976-100G
2-Hydroxyacetophenone 95%
2-Hydroxyacetophenone
Formula: C₈H₈O₂
Peso molecolare: 136,15 g/mol
Punto di ebollizione: 126 °C/12mmHg
Punto di fusione: 83…90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041829
CAS Number: 582-24-1