Stampa…
4-Methoxy-2-naphthylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methoxy-β-naphthylamine
OR963955-100MG OR963955-1G OR963955-250MG
APOSOR963955-100MGEA 168 EUR
APOSOR963955-100MG APOSOR963955-1G APOSOR963955-250MG
4-Methoxy-2-naphthylamine 95%
4-Methoxy-2-naphthylamine
Formula: C₁₁H₁₁NO
Peso molecolare: 173,215 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00056592
CAS Number: 2764-95-6