Stampa…
2-Chlorothionicotinamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloropyridine-3-thiocarboxamide
OR963896-1G OR963896-5G
APOSOR963896-1GEA 132 EUR
APOSOR963896-1G APOSOR963896-5G
2-Chlorothionicotinamide 97%
2-Chlorothionicotinamide
Formula: C₆H₅ClN₂S
Peso molecolare: 172,63 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16659867
CAS Number: 1240596-59-1