Stampa…
(2E)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)acrylonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR963888-1G OR963888-5G
APOSOR963888-1GEA 161 EUR
APOSOR963888-1G APOSOR963888-5G
(2E)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)acrylonitrile 95%
(2E)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)acrylonitrile
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001931
CAS Number: 6443-72-7