Stampa…
2-Chloro-6-(1-piperidinyl)pyrazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-6-(piperidin-1-yl)pyrazine
OR963879-1G OR963879-250MG
APOSOR963879-1GEA 90.2 EUR
APOSOR963879-1G APOSOR963879-250MG
2-Chloro-6-(1-piperidinyl)pyrazine 95%
2-Chloro-6-(1-piperidinyl)pyrazine
Formula: C₉H₁₂ClN₃
Peso molecolare: 197,67 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09864952
CAS Number: 343856-62-2