Stampa…
2-Bromo-5-phenyloxazole 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR963800-1G OR963800-250MG OR963800-5G
APOSOR963800-1GEA 340 EUR
APOSOR963800-1G APOSOR963800-250MG APOSOR963800-5G
2-Bromo-5-phenyloxazole 96%
2-Bromo-5-phenyloxazole
Formula: C₉H₆BrNO
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD12828094
CAS Number: 129053-70-9