Stampa…
2-Amino-7,8-dihydroquinazolin-5(6H)-one hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-7,8-dihydroquinazolin-5(6h)-one
OR963736-1G OR963736-250MG
APOSOR963736-1GEA 437 EUR
APOSOR963736-1G APOSOR963736-250MG
2-Amino-7,8-dihydroquinazolin-5(6H)-one hydrochloride 95%
2-Amino-7,8-dihydroquinazolin-5(6H)-one hydrochloride
Formula: C₈H₁₀ClN₃O
Peso molecolare: 199,64 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20526329
CAS Number: 21599-36-0