2-Nitro-5-(1-pyrrolidinyl)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Nitro-5-(pyrrolidin-1-yl)aniline
Formula:
C₁₀H₁₃N₃O₂ Peso molecolare: 207.23 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00545947 CAS Number: 289913-98-0 |