2'-Amino-4'-methoxyacetophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR963707-1G
OR963707-250MG
APOSOR963707-1GEA
163
EUR
APOSOR963707-1G
APOSOR963707-250MG
2'-Amino-4'-methoxyacetophenone 95%
2'-Amino-4'-methoxyacetophenone
Formula:
C₉H₁₁NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04972112 CAS Number: 42465-53-2 |