Stampa…
6-Methoxy-2-naphthoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9637-1G OR9637-5G
APOSOR9637-1GEA 19 EUR
APOSOR9637-1G APOSOR9637-5G
6-Methoxy-2-naphthoic acid
6-Methoxy-2-naphthoic acid
Formula: C₁₂H₁₀O₃
Peso molecolare: 202,21 g/mol
Punto di fusione: 192…199 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00092750
CAS Number: 2471-70-7