Stampa…
2,3-Dimethoxyaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (2,3-Dimethoxyphenyl)amine
OR963549-1G OR963549-5G
APOSOR963549-1GEA 94.5 EUR
APOSOR963549-1G APOSOR963549-5G
2,3-Dimethoxyaniline 95%
2,3-Dimethoxyaniline
Formula: C₈H₁₁NO₂
Peso molecolare: 153,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00180769
CAS Number: 6299-67-8