Stampa…
2H-Pyrano[3,2-b]pyridin-4(3H)-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR963539-1G OR963539-250MG
APOSOR963539-1GEA 534 EUR
APOSOR963539-1G APOSOR963539-250MG
2H-Pyrano[3,2-b]pyridin-4(3H)-one 98%
2H-Pyrano[3,2-b]pyridin-4(3H)-one
Formula: C₈H₇NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11035881
CAS Number: 405174-48-3