Stampa…
2,3-Dihydro-1H-indole-7-carbonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR963530-1G OR963530-250MG
APOSOR963530-1GEA 238 EUR
APOSOR963530-1G APOSOR963530-250MG
2,3-Dihydro-1H-indole-7-carbonitrile 97%
2,3-Dihydro-1H-indole-7-carbonitrile
Formula: C₉H₈N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01830669
CAS Number: 115661-82-0